3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoylchloride
B2000-25G B2000-5G
TCIAB2000-25GEA 1475 SEK
TCIAB2000-25G TCIAB2000-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥98.0%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₃ClF₆O
MW: 276,57 g/mol
Kokpunkt: 81°C
Densitet: 1,53 g/cm³ (19 °C)
Flampunkt: 72°C
MDL Number: MFCD00000387
CAS nummer: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc4915fab89f6c436790ef066fd12dd94b7046ae&vid=cc4915fab89f6c436790ef066fd12dd94b7046ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %