3'-(Trifluoromethyl)propiophenone ≥97.0%
Leverantör: TCI
T2404-25G T2404-5G
TCIAT2404-25GEA 3850 SEK
TCIAT2404-25G TCIAT2404-5G
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone ≥97.0%
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Formel: C₁₀H₉F₃O
Kokpunkt: 102°C
Flampunkt: 108°C
MDL Number: MFCD00039227
CAS nummer: 1533-03-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a82cd792bf3466ab804a4f0b18e7293a530ed26&vid=6a82cd792bf3466ab804a4f0b18e7293a530ed26&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %