4'-Methylpropiophenone ≥95.0%
Leverantör: TCI
M0768-25ML
M0768-500ML
TCIAM0768-25MLEA
365
SEK
TCIAM0768-25ML
TCIAM0768-500ML
4'-Methylpropiophenone ≥95.0%
4'-Methylpropiophenone
Formel:
C₁₀H₁₂O Kokpunkt: 239°C Smältpunkt: 91 °C Densitet: 1,0053 g/cm³ (0 °C) Flampunkt: 109°C |
MDL Number:
MFCD00009312 CAS nummer: 5337-93-9 EINECS: 226-267-5 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |