4-Pentylbiphenyl ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
4-Amylbiphenyl, 4-n-Pentylbiphenyl
P1133-25ML
P1133-5ML
TCIAP1133-25MLEA
1800
SEK
TCIAP1133-25ML
TCIAP1133-5ML
4-Pentylbiphenyl ≥96.0%
4-Pentylbiphenyl
Formel:
C₁₇H₂₀ MW: 224,35 g/mol Kokpunkt: 167°C Smältpunkt: 9,5…10.5 °C Densitet: ~ 0,94 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: ≥ 110 °C |
MDL Number:
MFCD00009503 CAS nummer: 7116-96-3 EINECS: 230-421-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |