2-Methyl-1-phenyl-2-propanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
D0783-25ML
D0783-500ML
D0783-100ML
TCIAD0783-25MLEA
215
SEK
TCIAD0783-25ML
TCIAD0783-500ML
TCIAD0783-100ML
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol ≥98.0%
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
Formel:
C₆H₅CH₂C(CH₃)(OH)CH₃ MW: 150,22 g/mol Kokpunkt: 94°C Smältpunkt: 23…25 °C Densitet: 0,974 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004465 CAS nummer: 100-86-7 EINECS: 202-896-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |