2-Ethoxybenzyl alcohol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
(2-Ethoxyphenyl)methanol
E0499-25G
E0499-5G
TCIAE0499-25GEA
5425
SEK
TCIAE0499-25G
TCIAE0499-5G
2-Ethoxybenzyl alcohol ≥98.0%
2-Ethoxybenzyl alcohol
Formel:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Kokpunkt: 265°C Smältpunkt: 0 °C Densitet: 1,07 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004616 CAS nummer: 71672-75-8 EINECS: 275-811-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |