Benzyl(metyl)amin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
N-Benzylmethylamine, N-Methyl-1-phenylmethanamine, N-Methylbenzylamine
M0164-25ML
M0164-500ML
TCIAM0164-25MLEA
245
SEK
TCIAM0164-25ML
TCIAM0164-500ML
Benzyl(metyl)amin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Benzyl(metyl)amin
Formel:
C₆H₅CH₂NHCH₃ Kokpunkt: 186°C Smältpunkt: –55 °C Densitet: 0,94 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 77°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008289 CAS nummer: 103-67-3 EINECS: 203-133-4 UN: 2735 ADR: 8,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Red clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |