Benzyl(dimetyl)amin ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
D0688-25ML D0688-500ML
TCIAD0688-25MLEA 215 SEK
TCIAD0688-25ML TCIAD0688-500ML
Benzyl(dimetyl)amin ≥98.0%
Benzyl(dimetyl)amin
Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
Kokpunkt: 180°C
Smältpunkt: –75°C
Densitet: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 57°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008329
CAS nummer: 103-83-3
EINECS: 203-149-1
UN: 2619
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07455d8ea132474ef40eba608506f8b1906d4146&vid=07455d8ea132474ef40eba608506f8b1906d4146&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %