4-Iodobenzyl alcohol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
I0810-5G I0810-25G
TCIAI0810-5GEA 565 SEK
TCIAI0810-5G TCIAI0810-25G
4-Iodobenzyl alcohol ≥99.0%
4-Iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇IO
Kokpunkt: 136°C
MDL Number: MFCD01732720
CAS nummer: 18282-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25e492511591c0e1e690201ec3db1d8b29121c22&vid=25e492511591c0e1e690201ec3db1d8b29121c22&prid=web&clid=SAPDAM