2'-Iodoacetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
I0689-1G I0689-5G
TCIAI0689-1GEA 325 SEK
TCIAI0689-1G TCIAI0689-5G
2'-Iodoacetophenone ≥98.0%
2'-Iodoacetophenone
Formel: C₈H₇IO
Kokpunkt: 144°C
Flampunkt: 103°C
MDL Number: MFCD00094998
CAS nummer: 2142-70-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de8d0dd49422da331ae2fc3cf87ef27f5f290e04&vid=de8d0dd49422da331ae2fc3cf87ef27f5f290e04&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %