(4-Fluorophenyl)acetonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
F0258-25G F0258-250G
TCIAF0258-25GEA 415 SEK
TCIAF0258-25G TCIAF0258-250G
(4-Fluorophenyl)acetonitrile ≥98.0%
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₆FN
MW: 135.14 g/mol
Kokpunkt: 230°C
Smältpunkt: 86
Densitet: 1.136
Flampunkt: 108°C
MDL Number: MFCD00001917
CAS nummer: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf22c7328ce46acf996637aab431853a7b0fead&vid=6cf22c7328ce46acf996637aab431853a7b0fead&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %