2-Toluoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
2-Methylbenzoyl chloride, o-Methylbenzoyl chloride, o-Toluoyl chloride, 2-Methylbenzene-1-carbonyl chloride
T0310-25G
T0310-500G
T0310-100G
TCIAT0310-25GEA
325
SEK
TCIAT0310-25G
TCIAT0310-500G
TCIAT0310-100G
2-Toluoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Toluoyl chloride
Formel:
C₈H₇ClO MW: 154,6 g/mol Kokpunkt: 213°C Smältpunkt: –18 °C Densitet: 1,186 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 101°C |
MDL Number:
MFCD00000668 CAS nummer: 933-88-0 EINECS: 213-273-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |