ω,ω-Diethoxyacetophenone ≥95.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: 2,2-Diethoxyacetophenone, 2,2-Diethoxy-1-phenylethan-1-one
D1640-25G D1640-500G
TCIAD1640-25GEA 350 SEK
TCIAD1640-25G TCIAD1640-500G
ω,ω-Diethoxyacetophenone ≥95.0%
ω,ω-Diethoxyacetophenone
Formel: C₁₂H₁₆O₃
Kokpunkt: 134°C
Densitet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 127°C
MDL Number: MFCD00009659
CAS nummer: 6175-45-7
EINECS: 228-220-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca07ed4947ece4afa36da1809151ffab79df8fb&vid=fca07ed4947ece4afa36da1809151ffab79df8fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %