3-(Chloromethyl)benzoyl chloride ≥93.0%
Leverantör: TCI
Fara
C2314-25G C2314-5G
TCIAC2314-25GEA 2025 SEK
TCIAC2314-25G TCIAC2314-5G
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride ≥93.0%
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₆Cl₂O
Kokpunkt: 150°C
Smältpunkt: 4°C
Densitet: 1,331 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000682
CAS nummer: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b4ceea48e98357c43752679895478b4e458a624&vid=0b4ceea48e98357c43752679895478b4e458a624&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %