(4-Chlorophenyl)acetonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
4-Chlorobenzyl cyanide
C0585-25G
C0585-500G
TCIAC0585-25GEA
215
SEK
TCIAC0585-25G
TCIAC0585-500G
(4-Chlorophenyl)acetonitrile ≥98.0%
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
Formel:
C₈H₆ClN Kokpunkt: 267°C Densitet: 1,1968 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 133 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001918 CAS nummer: 140-53-4 EINECS: 205-418-9 UN: 3439 ADR: 6.1,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |