α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-fluorobenzene
C2482-25G C2482-5G
TCIAC2482-25GEA 3075 SEK
TCIAC2482-25G TCIAC2482-5G
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene ≥98.0%
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene
Formel: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Kokpunkt: 65°C
Smältpunkt: 37 °C
MDL Number: MFCD01631551
CAS nummer: 192702-01-5
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=359857f51460df37facbc0e186bd80f6c48c4645&vid=359857f51460df37facbc0e186bd80f6c48c4645&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %