α-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
C2308-25G C2308-5G
TCIAC2308-25GEA 6700 SEK
TCIAC2308-25G TCIAC2308-5G
α-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene ≥98.0%
α-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene
Formel: C₇H₅BrClF
Kokpunkt: 223 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 37 °C
Densitet: 1,629 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040126
CAS nummer: 68220-26-8
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=099d6a9db18fd12fc715189ad1a1d643a8d98706&vid=099d6a9db18fd12fc715189ad1a1d643a8d98706&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %