α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C2359-1G
C2359-5G
TCIAC2359-1GEA
365
SEK
TCIAC2359-1G
TCIAC2359-5G
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene ≥96.0%
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Formel:
C₇H₅BrClF MW: 223.47 g/mol Kokpunkt: 66°C Flampunkt: 18°C |
MDL Number:
MFCD01631419 CAS nummer: 81778-09-8 UN: 2924 ADR: 3 II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |