α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
C2098-25G C2098-5G
TCIAC2098-25GEA 1200 SEK
TCIAC2098-25G TCIAC2098-5G
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene ≥98.0%
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene
Formel: C₇H₅BrClF
Smältpunkt: 33…35 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00236025
CAS nummer: 45767-66-6
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=506d84189b33a4574dc2651be652f51f7c0a4678&vid=506d84189b33a4574dc2651be652f51f7c0a4678&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C