1-Bromo-4-propylbenzene ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
B1889-25G B1889-5G
TCIAB1889-25GEA 2600 SEK
TCIAB1889-25G TCIAB1889-5G
1-Bromo-4-propylbenzene ≥97.0%
1-Bromo-4-propylbenzene
Formel: C₉H₁₁Br
Kokpunkt: 225°C
Densitet: 1,283 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 95°C
MDL Number: MFCD00012456
CAS nummer: 588-93-2
EINECS: 454-790-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af3a9bac740be7924454314efd75c288d77d4499&vid=af3a9bac740be7924454314efd75c288d77d4499&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %