1-Bromo-4-pentylbenzene ≥90.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
4-Pentylbromobenzene, 4-Bromopentylbenzene, (4-Bromophenyl)pentane
B1605-25G
B1605-5G
TCIAB1605-25GEA
655
SEK
TCIAB1605-25G
TCIAB1605-5G
1-Bromo-4-pentylbenzene ≥90.0%
1-Bromo-4-pentylbenzene
Formel:
C₁₁H₁₅Br MW: 227.14 g/mol Kokpunkt: 148°C Flampunkt: 89°C |
MDL Number:
MFCD00061113 CAS nummer: 51554-95-1 EINECS: 472-220-9 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |