1-Bromo-4-octylbenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
(4-Bromophenyl)octane
B2117-5G
B2117-25G
TCIAB2117-5GEA
1250
SEK
TCIAB2117-5G
TCIAB2117-25G
1-Bromo-4-octylbenzene ≥98.0%
1-Bromo-4-octylbenzene
Formel:
C₁₄H₂₁Br MW: 269,22 g/mol Kokpunkt: 125°C |
MDL Number:
MFCD00038348 CAS nummer: 51554-93-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |