Fenetol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Ethoxybenzene, Ethyl phenyl ether, Phenoxyethane
E0043-25ML
E0043-500ML
TCIAE0043-25MLEA
215
SEK
TCIAE0043-25ML
TCIAE0043-500ML
Fenetol ≥98.0%
Fenetol
Formel:
C₆H₅OC₂H₅ MW: 122,17 g/mol Kokpunkt: 173°C Smältpunkt: –30 °C Densitet: 0,956 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 57°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009090 CAS nummer: 103-73-1 EINECS: 203-139-7 UN: 3271 ADR: 3,III Merck Index: 14,07229 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |