Ethyl-3-iodobenzoate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
I0536-25G I0536-5G
TCIAI0536-25GEA 1300 SEK
TCIAI0536-25G TCIAI0536-5G
Ethyl-3-iodobenzoate ≥98.0%
Ethyl-3-iodobenzoate
Formel: C₉H₉IO₂
Kokpunkt: 161°C
Densitet: 1,66 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00044769
CAS nummer: 58313-23-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64e4d11eba2e2df0cb2a51c7d906706900ff4efb&vid=64e4d11eba2e2df0cb2a51c7d906706900ff4efb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %