Pentafluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
P0934-25G P0934-5G
TCIAP0934-25GEA 1875 SEK
TCIAP0934-25G TCIAP0934-5G
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0%
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆ClF₅O₂S
Kokpunkt: 210°C
Densitet: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 90°C
MDL Number: MFCD00007427
CAS nummer: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eda310d51790664cde477b82191969a93256522f&vid=eda310d51790664cde477b82191969a93256522f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %