4-(Trifluoromethoxy)phenol ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
T1341-25G T1341-5G
TCIAT1341-25GEA 3450 SEK
TCIAT1341-25G TCIAT1341-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenol ≥95.0%
4-(Trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Kokpunkt: 95°C
Smältpunkt: 17…18 °C
Densitet: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 86°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040988
CAS nummer: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80e6ebfd98dfa52774cbfe44a41c1db72802042&vid=a80e6ebfd98dfa52774cbfe44a41c1db72802042&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %