3-(Trifluoromethoxy)phenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
T1615-25G
T1615-5G
TCIAT1615-25GEA
2275
SEK
TCIAT1615-25G
TCIAT1615-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenol ≥98.0%
3-(Trifluoromethoxy)phenol
Formel:
C₇H₅F₃O₂ Kokpunkt: 80°C Densitet: 1,37 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 84°C |
MDL Number:
MFCD00040987 CAS nummer: 827-99-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |