1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
T2155-25G T2155-5G
TCIAT2155-25GEA 1050 SEK
TCIAT2155-25G TCIAT2155-5G
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥96.0%
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Kokpunkt: 60°C
Smältpunkt: 15°C
MDL Number: MFCD00040302
CAS nummer: 713-65-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=892167a7263fb92ca5ceee214f4537a96aca693c&vid=892167a7263fb92ca5ceee214f4537a96aca693c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %