1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
N0884-25G
N0884-5G
TCIAN0884-25GEA
1125
SEK
TCIAN0884-25G
TCIAN0884-5G
1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0%
1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ MW: 207,11 g/mol Kokpunkt: 96°C |
MDL Number:
MFCD00041011 CAS nummer: 2995-45-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |