1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
T2153-25G T2153-5G
TCIAT2153-25GEA 2625 SEK
TCIAT2153-25G TCIAT2153-5G
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄F₃IO
MW: 288.01 g/mol
Kokpunkt: 97°C
Flampunkt: 78°C
MDL Number: MFCD00042411
CAS nummer: 103962-05-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af71670fd6cecfb89a6059ebf1cd512b42f0b25e&vid=af71670fd6cecfb89a6059ebf1cd512b42f0b25e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %