Ethyl-2-fluorobenzoate ≥98.0%
Leverantör: TCI
F0395-25G F0395-5G
TCIAF0395-25GEA 2000 SEK
TCIAF0395-25G TCIAF0395-5G
Ethyl-2-fluorobenzoate ≥98.0%
Ethyl-2-fluorobenzoate
Formel: C₉H₉FO₂
Kokpunkt: 221°C
MDL Number: MFCD00039214
CAS nummer: 443-26-5
EINECS: 207-134-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=027f3e8b599547b2af8d4be43f3538b476386efc&vid=027f3e8b599547b2af8d4be43f3538b476386efc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %