Butyl salicylate ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Butyl 2-hydroxybenzoate, Butyl 2-Hydroxybenzoate, Salicylic acid butyl ester, 2-Hydroxybenzoic acid butyl ester
S0010-25ML
S0010-500ML
TCIAS0010-25MLEA
215
SEK
TCIAS0010-25ML
TCIAS0010-500ML
Butyl salicylate ≥99.0%
Butyl salicylate
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194,23 g/mol Kokpunkt: 260°C Densitet: 1,08 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 134°C |
MDL Number:
MFCD00020038 CAS nummer: 2052-14-4 EINECS: 218-142-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |