Methyl-4-cyanobenzoate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
4-Cyanobenzoic acid methyl ester
C1119-25G
C1119-250G
TCIAC1119-25GEA
925
SEK
TCIAC1119-25G
TCIAC1119-250G
Methyl-4-cyanobenzoate ≥98.0%
Methyl-4-cyanobenzoate
Formel:
C₉H₇NO₂ MW: 161,16 g/mol Kokpunkt: 142°C Smältpunkt: 67 °C |
MDL Number:
MFCD00001823 CAS nummer: 1129-35-7 EINECS: 214-443-4 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |