3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
3,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
D3503-25G
D3503-5G
TCIAD3503-25GEA
2075
SEK
TCIAD3503-25G
TCIAD3503-5G
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃Cl₃O₂S MW: 245,51 g/mol Kokpunkt: 83 - 84 °C (0,1 -rr) Smältpunkt: 30…32 °C |
MDL Number:
MFCD00051698 CAS nummer: 705-21-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |