1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene
C1577-25G
C1577-500G
TCIAC1577-25GEA
215
SEK
TCIAC1577-25G
TCIAC1577-500G
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene ≥97.0%
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene
Formel:
C₈H₉ClO₂ MW: 172,61 g/mol Kokpunkt: 235°C Smältpunkt: 8,1 °C Densitet: 1,21 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 123°C |
MDL Number:
MFCD00008356 CAS nummer: 2100-42-7 EINECS: 218-267-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |