2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
C2229-25G C2229-5G
TCIAC2229-25GEA 1225 SEK
TCIAC2229-25G TCIAC2229-5G
2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Kokpunkt: 227 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 57 °C
MDL Number: MFCD00178746
CAS nummer: 79455-63-3
EINECS: 279-162-1
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac7aaec4d7661e9ddc0575401a47b00e12a95177&vid=ac7aaec4d7661e9ddc0575401a47b00e12a95177&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %