Ethyl-3-chlorobenzoate ≥94.0%
Leverantör: TCI
C1737-25G
C1737-5G
TCIAC1737-25GEA
870
SEK
TCIAC1737-25G
TCIAC1737-5G
Ethyl-3-chlorobenzoate ≥94.0%
Ethyl-3-chlorobenzoate
Formel:
C₉H₉ClO₂ |
MDL Number:
MFCD00013634 CAS nummer: 1128-76-3 EINECS: 214-441-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |