3-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
B2389-1G B2389-5G
TCIAB2389-1GEA 310 SEK
TCIAB2389-1G TCIAB2389-5G
3-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₄BrClO₂S
MW: 255,52 g/mol
Kokpunkt: 95 - 95,5 °C (0.8 -rr)
Smältpunkt: 31…33 °C
Densitet: 1,773 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00052313
CAS nummer: 2905-24-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f1f4be3c7e492ce25e7b1ed97963026c797babb&vid=7f1f4be3c7e492ce25e7b1ed97963026c797babb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %