3-Bromophenetole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
3-Bromophenyl ethyl ether, 1-Bromo-3-ethoxybenzene
B2062-25G
B2062-5G
TCIAB2062-25GEA
1325
SEK
TCIAB2062-25G
TCIAB2062-5G
3-Bromophenetole ≥98.0%
3-Bromophenetole
Formel:
C₈H₉BrO MW: 201,06 g/mol Kokpunkt: 231°C Flampunkt: 83°C |
MDL Number:
MFCD00274287 CAS nummer: 2655-84-7 EINECS: 220-186-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |