Ethyl-4-bromobenzoate ≥98.0%
Leverantör: TCI
B1515-25G B1515-250G
TCIAB1515-25GEA 550 SEK
TCIAB1515-25G TCIAB1515-250G
Ethyl-4-bromobenzoate ≥98.0%
Ethyl-4-bromobenzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
Kokpunkt: 131°C
Smältpunkt: 18 °C
Densitet: 1,4332 g/cm³ (17.3 °C)
MDL Number: MFCD00016329
CAS nummer: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 14,01408
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %