Methyl-3-bromobenzoate ≥99.0%
Leverantör: TCI
B0554-25G B0554-5G
TCIAB0554-25GEA 925 SEK
TCIAB0554-25G TCIAB0554-5G
Methyl-3-bromobenzoate ≥99.0%
Methyl-3-bromobenzoate
Formel: C₈H₇BrO₂
Kokpunkt: 69 - 70 °C (0,2 -rr)
Smältpunkt: 31 °C
MDL Number: MFCD00017777
CAS nummer: 618-89-3
EINECS: 210-569-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e9a914b46b24409ff451b9a5ef964edd060162&vid=c4e9a914b46b24409ff451b9a5ef964edd060162&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %