cis-2-Butene-1,4-diol ≥94.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: (Z)-But-2-ene-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol
B0693-25G B0693-500G
TCIAB0693-25GEA 230 SEK
TCIAB0693-25G TCIAB0693-500G
cis-2-Butene-1,4-diol ≥94.0%
cis-2-Butene-1,4-diol
Formel: C₄H₈O₂
Kokpunkt: 235°C
Smältpunkt: 7°C
Densitet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 128°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002924
CAS nummer: 6117-80-2
EINECS: 228-085-1
Merck Index: 12,02390
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c83432befd8301982f77fb0ed1e759cc7c70ac2b&vid=c83432befd8301982f77fb0ed1e759cc7c70ac2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %