trans-2-Hexen-1-ol ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: trans-Hex-2-en-1-ol
H0346-25G H0346-250G
TCIAH0346-25GEA 415 SEK
TCIAH0346-25G TCIAH0346-250G
trans-2-Hexen-1-ol ≥95.0%
trans-2-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokpunkt: 162°C
Smältpunkt: 65…67 °C
Densitet: 0,8459 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 61°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00002927
CAS nummer: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45a9f1d2409e9d6c4aa16a488a326a4a1d809f68&vid=45a9f1d2409e9d6c4aa16a488a326a4a1d809f68&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %