cis-3-Hexen-1-ol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: cis-Hex-3-en-1-ol
H0124-25ML H0124-100ML
TCIAH0124-25MLEA 645 SEK
TCIAH0124-25ML TCIAH0124-100ML
cis-3-Hexen-1-ol ≥97.0%
cis-3-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokpunkt: 156 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –60 °C
Densitet: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 62°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00063217
CAS nummer: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04719
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97f2310e62aa9c67cfb213631123497393f3b37f&vid=97f2310e62aa9c67cfb213631123497393f3b37f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %