10-Undecen-1-ol 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Synonyms:
1-Undecen-11-ol, 10-Undecen-1-ol
U0047-25ML
U0047-500ML
TCIAU0047-25MLEA
270
SEK
TCIAU0047-25ML
TCIAU0047-500ML
10-Undecen-1-ol 98,0 GC_ANALYSMETOD
10-Undecen-1-ol
Formel:
C₁₁H₂₂O MW: 170.3 g/mol Kokpunkt: 138°C Smältpunkt: -1 Flampunkt: 125°C |
MDL Number:
MFCD00004750 CAS nummer: 112-43-6 EINECS: 203-971-0 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |