3,7-Dimethyl-1-octanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3,7-Dimethyloctan-1-ol
D1442-25ML D1442-500ML
TCIAD1442-25MLEA 295 SEK
TCIAD1442-25ML TCIAD1442-500ML
3,7-Dimethyl-1-octanol ≥98.0%
3,7-Dimethyl-1-octanol
Formel: C₁₀H₂₂O
Kokpunkt: 118°C
Densitet: 0,849 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 110°C
MDL Number: MFCD00002936
CAS nummer: 106-21-8
EINECS: 203-374-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31b2eef6d065bb994e8f7654f69b2549093e8047&vid=31b2eef6d065bb994e8f7654f69b2549093e8047&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %