Methyl pivalate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Methyl trimethylacetate
P0462-25ML
P0462-500ML
TCIAP0462-25MLEA
215
SEK
TCIAP0462-25ML
TCIAP0462-500ML
Methyl pivalate ≥98.0%
Methyl pivalate
Formel:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Kokpunkt: 102°C Smältpunkt: < –70 °C Densitet: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 10°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008843 CAS nummer: 598-98-1 EINECS: 209-959-1 UN: 3272 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |