Pivalic anhydride ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
P1414-25ML P1414-250ML
TCIAP1414-25MLEA 405 SEK
TCIAP1414-25ML TCIAP1414-250ML
Pivalic anhydride ≥98.0%
Pivalic anhydride
Formel: C₁₀H₁₈O₃
Kokpunkt: 193 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 57°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008842
CAS nummer: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f90ab3baa6f4edc490da29b6673f25d2fa54d2e&vid=3f90ab3baa6f4edc490da29b6673f25d2fa54d2e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %