Methyl methanesulphonate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
M0369-25G
M0369-100G
TCIAM0369-25GEA
765
SEK
TCIAM0369-25G
TCIAM0369-100G
Methyl methanesulphonate ≥98.0%
Methyl methanesulphonate
Formel:
C₂H₆O₃S Kokpunkt: 203 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 20 °C Densitet: 1,3 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 104°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007557 CAS nummer: 66-27-3 EINECS: 200-625-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,06097 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |