1-Butanesulphonyl chloride ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1-Butanesulphonylchloride
B0866-25G B0866-500G
TCIAB0866-25GEA 895 SEK
TCIAB0866-25G TCIAB0866-500G
1-Butanesulphonyl chloride ≥98.0%
1-Butanesulphonyl chloride
Formel: C₄H₉ClO₂S
MW: 156,63 g/mol
Kokpunkt: 65°C
Smältpunkt: –25 °C
Densitet: 1,2404 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 79°C
MDL Number: MFCD00007464
CAS nummer: 2386-60-9
EINECS: 219-204-8
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e22c4c8f5c27453d18463c6cff08ecbefebed39&vid=5e22c4c8f5c27453d18463c6cff08ecbefebed39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %